Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GZMK Protein
A cDNA sequence encoding the GZMK was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 3003 |
---|---|
Nombre | GZMK Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | GZMK |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15959278
|
enQuireBio™
QP12073-HIS-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15969278
|
enQuireBio™
QP12073-HIS-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15939278
|
enQuireBio™
QP12073-HIS-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15949278
|
enQuireBio™
QP12073-HIS-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15979278
|
enQuireBio™
QP12073-HIS-EC-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
3003 | |
Research Use Only | |
GZMK | |
Human | |
His | |
GZMK protein solution (0.25 mg/ml) containing Phosphate Buffered Saline (pH 7.4), 20% glycerol and 1mM DTT. |
GZMK Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
ADPIIGGKEV SPHSRPFMAS IQYGGHHVCG GVLIDPQWVL TAAHCQYRFT KGQSPTVVLG AHSLSKNEAS KQTLEIKKFI PFSRVTSDPQ SNDIMLVKLQ TAAKLNKHVK MLHIRSKTSL RSGTKCKVTG WGATDPDSLR PSDTLREVTV TVLSRKLCNS QSYYNGDPFI TKDMVCAGDA KGQKDSCKGD SGGPLICKGV FHAIVSGGHE CGVATKPGIY TLLTKKYQTW IKSNLVPPHT NHHHHHH | |
Greater than 95.0% as determined by analysis by SDS-PAGE. |