Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GZMH Protein
A cDNA sequence encoding the GZMH was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 2999
Nombre GZMH Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen GZMH
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15909278
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12072-HIS-EC-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15999268
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12072-HIS-EC-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15989268
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12072-HIS-0.1MG
100 μg
1815.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
2999
Research Use Only
GZMH
Human
His
GZMH protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl (pH 8.0) and 10% glycerol.
GZMH Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MEIIGGHEAK PHSRPYMAFV QFLQEKSRKR CGGILVRKDF VLTAAHCQGS SINVTLGAHN IKEQERTQQF IPVKRPIPHP AYNPKNFSND IMLLQLERKA KWTTAVRPLR LPSSKAQVKP GQLCSVAGWG YVSMSTLATT LQEVLLTVQK DCQCERLFHG NYSRATEICV GDPKKTQTGF KGDSGGPLVC KDVAQGILSY GNKKGTPPGV YIKVSHFLPW IKRTMKRL
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.