missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GULP1 Protein
A cDNA sequence encoding the GULP1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre | GULP1 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15919268
|
enQuireBio™
QP12069-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15909268
|
enQuireBio™
QP12069-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15999258
|
enQuireBio™
QP12069-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
GULP1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
GULP1 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 50% glycerol and 2mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMNRAFSR KKDKTWMHTP EALSKHFIPY NAKFLGSTEV EQPKGTEVVR DAVRKLKFAR HIKKSEGQKI PKVELQISIY GVKILEPKTK EVQHNCQLHR ISFCADDKTD KRIFTFICKD SESNKHLCYV FDSEKCAEEI TLTIGQAFDL AYRKFLESGG KDVETRKQIA GLQKRIQDLE TENMELKNKV QDLENQLRIT QVSAPPAGSM TPKSPSTDIF DMIPFSPISH QSSMPTRNGT QPPPVPSRST EIKRDLFGAE PFDPFNCGAA DFPPDIQSKL DEMQEGFKMG LTLEGTVFCL DPLDSRC | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |