Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Guanylate cyclase activator 2B Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Guanylate cyclase activator 2B, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7537-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16059240
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_009033.1
Guanylate cyclase activator 2B Protein
Research Use Only
Guca2b
Recombinant Protein
E. coli
VYIQYQGFRV QLESMKKLSD LEAQWAPSPR LQAQSLLPAV CHHPALPQDL QPVCASQEAS SIFKTLRTIA NDDCELCVNV ACTGCL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
2981
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol