Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GTPase ERas Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) GTPase ERas, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_853510.1
ID de gen (Entrez) 3266
Nombre GTPase ERas Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16006421
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8776-EC-100UG
100 μg
530.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16026421
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8776-EC-1MG
1 mg
2385.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16016421
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8776-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16036421
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8776-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16046421
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8776-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16056421
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8776-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_853510.1
GTPase ERas Protein
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
3266
Research Use Only
ERAS
Recombinant Protein
E. coli
LPTKPGTFDL GLATWSPSFQ GETHRAQARR RDVGRQLPEY KAVVVGASGV GKSALTIQLN HQCFVEDHDP TIQDSYWKEL TLDSGDCILN VLDTAGQAIH RALRDQCLAV CDGVLGVFAL DDPSSLIQLQ QIWATWGPHP AQPLVLVGNK CDLVTTAGDA HAAAAALAHS WGAHFVETSA KTRQGVEEAF SLLVHEIQRV QEAMAKEPMA RSCREKTRHQ KATCHCGC
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.