Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GTPase ERas Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) GTPase ERas, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8776-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16036421
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_853510.1
GTPase ERas Protein
Research Use Only
ERAS
Recombinant Protein
E. coli
LPTKPGTFDL GLATWSPSFQ GETHRAQARR RDVGRQLPEY KAVVVGASGV GKSALTIQLN HQCFVEDHDP TIQDSYWKEL TLDSGDCILN VLDTAGQAIH RALRDQCLAV CDGVLGVFAL DDPSSLIQLQ QIWATWGPHP AQPLVLVGNK CDLVTTAGDA HAAAAALAHS WGAHFVETSA KTRQGVEEAF SLLVHEIQRV QEAMAKEPMA RSCREKTRHQ KATCHCGC
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
3266
200 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol