Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GTF3C6 Protein
A cDNA sequence encoding the GTF3C6 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre | GTF3C6 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15959258
|
enQuireBio™
QP12067-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15939258
|
enQuireBio™
QP12067-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15949258
|
enQuireBio™
QP12067-1MG |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
GTF3C6 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
GTF3C6 protein solution (0.5 mg/ml) containing PBS buffer (pH 7.4), 10% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAAAADE RSPEDGEDEE EEEQLVLVEL SGIIDSDFLS KCENKCKVLG IDTERPILQV DSCVFAGEYE DTLGTCVIFE ENVEHADTEG NNKTVLKYKC HTMKKLSMTR TLLTEKKEGE ENIGGVEWLQ IKDNDFSYRP NMICNFLHEN EDEEVVASAP DKSLELEEEE IQMNDSSNLS CEQEKPMHLE IEDSGPLIDI PSETEGSVFM ETQMLP | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |