Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GTF2A2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) GTF2A2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6129-ec-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16051020
  • 1855.00€ / 1 miligramo
Fecha estimada de envío
30-03-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
NP_001307858.1
GTF2A2 Protein
1 mg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
2958
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
GTF2A2
Recombinant Protein
E. coli
MAYQLYRNTT LGNSLQESLD ELIQSQQITP QLALQVLLQF DKAINAALAQ RVRNRVNFRG SLNTYRFCDN VWTFVLNDVE FREVTELIKV DKVKIVACDG KNTGSNTTE