Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GSTO1 Protein
A cDNA sequence encoding the GSTO1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
107.00€ - 5305.00€
Especificaciones
Nombre GSTO1 Protein
Tipo de producto Recombinant Protein
Protein Tag His
Especie del huésped E. coli
reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15949238 Ver documentos enQuireBio™
QP12061-HIS-EC-2UG
2 μg 107.00€
2 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
04-08-2020
Añadir a la cesta
15929238 Ver documentos enQuireBio™
QP12061-HIS-EC-10UG
10 μg 161.00€
10 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
04-08-2020
Añadir a la cesta
15939238 Ver documentos enQuireBio™
QP12061-HIS-EC-1MG
1 mg 5305.00€
1 miligramo Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
04-08-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
GSTO1 Protein
His
Human
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
Recombinant Protein
E. coli
MSGESARSLG KGSAPPGPVP EGSIRIYSMR FCPFAERTRL VLKAKGIRHE VININLKNKP EWFFKKNPFG LVPVLENSQG QLIYESAITC EYLDEAYPGK KLLPDDPYEK ACQKMILELF SKVPSLVGSF IRSQNKEDYA GLKEEFRKEF TKLEEVLTNK KTTFFGGNSI SMIDYLIWPW FERLEAMKLN ECVDHTPKLK LWMAAMKEDP TVSALLTSEK DWQGFLELYL QNSPEACDYG L