Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GSTM5 Protein
A cDNA sequence encoding the GSTM5 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 212.00€
Especificaciones
Nombre | GSTM5 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15919238
|
enQuireBio™
QP12060-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15909238
|
enQuireBio™
QP12060-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
GSTM5 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The GSTM5 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.1M NaCl, 1mM DTT and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMPMTLG YWDIRGLAHA IRLLLEYTDS SYVEKKYTLG DAPDYDRSQW LNEKFKLGLD FPNLPYLIDG AHKITQSNAI LRYIARKHNL CGETEEEKIR VDILENQVMD NHMELVRLCY DPDFEKLKPK YLEELPEKLK LYSEFLGKRP WFAGDKITFV DFLAYDVLDM KRIFEPKCLD AFLNLKDFIS RFEGLKKISA YMKSSQFLRG LLFGKSATWN SK | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |