Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GSTM3 Protein
A cDNA sequence encoding the GSTM3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre | GSTM3 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15969228
|
enQuireBio™
QP12058-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15959228
|
enQuireBio™
QP12058-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15949228
|
enQuireBio™
QP12058-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
GSTM3 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The GSTM3 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 100mM Nacl,1mM DTT and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMSCESS MVLGYWDIRG LAHAIRLLLE FTDTSYEEKR YTCGEAPDYD RSQWLDVKFK LDLDFPNLPY LLDGKNKITQ SNAILRYIAR KHNMCGETEE EKIRVDIIEN QVMDFRTQLI RLCYSSDHEK LKPQYLEELP GQLKQFSMFL GKFSWFAGEK LTFVDFLTYD ILDQNRIFDP KCLDEFPNLK AFMCRFEALE KIAAYLQSDQ FCKMPINNKM AQWGNKPVC | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |