missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human GSTM2 Protein

A cDNA sequence encoding the GSTM2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marca:  enQuireBio™ QP10659-5ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15994548

  • 137.00€ / 5 microgramos
Fecha estimada de envío: 13-07-2022
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

GSTM2 Protein
5 μg
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Human
His
The GSTM2 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol,0.1M NaCl and 1mM DTT.
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MPMTLGYWNI RGLAHSIRLL LEYTDSSYEE KKYTMGDAPD YDRSQWLNEK FKLGLDFPNL PYLIDGTHKI TQSNAILRYI ARKHNLCGES EKEQIREDIL ENQFMDSRMQ LAKLCYDPDF EKLKPEYLQA LPEMLKLYSQ FLGKQPWFLG DKITFVDFIA YDVLERNQVF EPSCLDAFPN LKDFISRFEG LEKISAYMKS SRFLPRPVFT KMAVWGNK
Videos
SDS
Documentos
Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales