Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GSTM1 Protein
A cDNA sequence encoding the GSTM1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre GSTM1 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15939228
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12057-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15919228
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12057-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15929228
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12057-1MG
1 mg
7875.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
GSTM1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
GSTM1 protein solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH RSMPMILGYW DIRGLAHAIR LLLEYTDSSY EEKKYTMGDA PDYDRSQWLN EKFKLGLDFP NLPYLIDGAH KITQSNAILC YIARKHNLCG ETEEEKIRVD ILENQTMDNH MQLGMICYNP EFEKLKPKYL EELPEKLKLY SEFLGKRPWF AGNKGLEKIS AYMKSSRFLP RPVFSKMAVW GNK
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.