missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GSTA1 Protein
A cDNA sequence encoding the GSTA1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 3420.00€
Especificaciones
Nombre | GSTA1 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Actividad biológica | Specific activity is 5-8 units/mg, and is defined as the amount of enzyme that conjugate 1.0 u mole of 1-chloro-2,4-dinitrobenzene (CDNB) with reduced glutathione per minute at pH 6.5 at 25C. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15994538
|
enQuireBio™
QP10657-10UG |
10 μg |
137.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15914548
|
enQuireBio™
QP10657-50UG |
50 μg |
212.00€
50 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15904548
|
enQuireBio™
QP10657-1MG |
1 mg |
3420.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
GSTA1 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MAEKPKLHYF NARGRMESTR WLLAAAGVEF EEKFIKSAED LDKLRNDGYL MFQQVPMVEI DGMKLVQTRA ILNYIASKYN LYGKDIKERA LIDMYIEGIA DLGEMILLLP VCPPEEKDAK LALIKEKIKN RYFPAFEKVL KSHGQDYLVG NKLSRADIHL VELLYYVEEL DSSLISSFPL LKALKTRISN LPTVKKFLQP GSPRKPPMDE KSLEEARKIF RF | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Specific activity is 5-8 units/mg, and is defined as the amount of enzyme that conjugate 1.0 u mole of 1-chloro-2,4-dinitrobenzene (CDNB) with reduced glutathione per minute at pH 6.5 at 25C. | |
Human | |
Untagged | |
The GSTA1 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT and 10% glycerol. |