Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GSK3B Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) GSK3B, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_001139628.1
ID de gen (Entrez) 2932
Nombre GSK3B Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16030960
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6121-EC-100UG
100 μg
770.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16050960
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6121-EC-1MG
1 mg
3405.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16040960
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6121-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16060960
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6121-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16070960
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6121-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16080960
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6121-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_001139628.1
GSK3B Protein
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
2932
Research Use Only
GSK3B
Recombinant Protein
E. coli
MSGRPRTTSF AESCKPVQQP SAFGSMKVSR DKDGSKVTTV VATPGQGPDR PQEVSYTDTK VIGNGSFGVV YQAKLCDSGE LVAIKKVLQD KRFKNRELQI MRKLDHCNIV RLRYFFYSSG EKKDEVYLNL VLDYVPETVY RVARHYSRAK QTLPVIYVKL YMYQLFRSLA YIHSFGICHR DIKPQNLLLD PDTAVLKLCD FGSAKQLVRG EPNVSYICSR YYRAPELIFG ATDYTSSIDV WSAGCVLAEL LLGQPIFPGD SGVDQLVEII KVLGTPTREQ IREMNPNYTE FKFPQIKAHP WTKVFRPRTP PEAIALCSRL LEYTPTARLT PLEACAHSFF DELRDPNVKL PNGRDTPALF NFTTQELSSN PPLATILIPP HARIQAAAST PTNATAASDA NTGDRGQTNN AASASASNST
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.