Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GRP94 / HSP90B1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) GRP94 / HSP90B1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_003290.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 7184 |
Nombre | GRP94 / HSP90B1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16046051
|
enQuireBio™
QP8707-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16066051
|
enQuireBio™
QP8707-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16056051
|
enQuireBio™
QP8707-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16076051
|
enQuireBio™
QP8707-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16086051
|
enQuireBio™
QP8707-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16096051
|
enQuireBio™
QP8707-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_003290.1 | |
GRP94 / HSP90B1 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
7184 | |
Research Use Only | |
HSP90B1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
VDGTVEEDLG KSREGSRTDD EVVQREEEAI QLDGLNASQI RELREKSEKF AFQAEVNRMM KLIINSLYKN KEIFLRELIS NASDALDKIR LISLTDENAL SGNEELTVKI KCDKEKNLLH VTDTGVGMTR EELVKNLGTI AKSGTSEFLN KMTEAQEDGQ STSELIGQFG VGFYSAFLVA DKVIVTSKHN NDTQHIWESD SNEFSVIADP RGNTLGRGTT ITLVLKEEAS DYLELDTIKN LVKKYSQFIN FPIYVWSSKT ETVEEPMEEE EAAKEEKEES DDEAAVEEEE EEKKPKTKKV EKTVWDWELM NDIKPIWQRP SKEVEEDEYK AFYKSFSKES DDPMAYIHFT AEGEVTFKSI LFVPTSAPRG LFDEYGSKKS DYIKLYVRRV FITDDFHDMM PKYLNFVKGV VDSDDLPLNV SRETLQQHKL LKVIRKKLVR KTLDMIKKIA DDKYNDTFWK EFGTNIKLGV IEDHSNRTRL AKLLRFQSSH HPTDITSLDQ YVERMKEKQD KIYFMAGSSR KEAESSPFVE RLLKKGYEVI YLTEPVDEYC IQALPEFDGK RFQNVAKEGV KFDESEKTKE SREAVEKEFE PLLNWMKDKA LKDKIEKAVV SQRLTESPCA LVASQYGWSG NMERIMKAQA YQTGKDISTN YYASQKKTFE INPRHPLIRD MLRRIKEDED DKTVLDLAVV LFETATLRSG YLLPDTKAYG DRIERMLRLS LNIDPDAKVE EEPEEEPEET AEDTTEDTEQ DEDEEMDVGT DEEEETAKES TAE | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |