Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Growth Hormone Receptor / GHR / GHBP Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Growth Hormone Receptor / GHR / GHBP, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6083-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15919849
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_000154.1
Growth Hormone Receptor / GHR / GHBP Protein
Research Use Only
GHR
Recombinant Protein
E. coli
FSGSEATAAI LSRAPWSLQS VNPGLKTNSS KEPKFTKCRS PERETFSCHW TDEVHHGTKN LGPIQLFYTR RNTQEWTQEW KECPDYVSAG ENSCYFNSSF TSIWIPYCIK LTSNGGTVDE KCFSVDEIVQ PDPPIALNWT LLNVSLTGIH ADIQVRWEAP RNADIQKGWM VLEYELQYKE VNETKWKMMD PILTTSVPVY SLKVDKEYEV RVRSKQRNSG NYGEFSEVLY VTLPQMSQFT CEEDFY
Greater than 81.9% as determined by SDS-PAGE.
2690
200 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol