Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Growth / differentiation factor 9 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Growth/differentiation factor 9, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6076-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15919809
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001275753.1
Growth / differentiation factor 9 Protein
Research Use Only
GDF9
Recombinant Protein
E. coli
GQETVSSELK KPLGPASFNL SEYFRQFLLP QNECELHDFR LSFSQLKWDN WIVAPHRYNP RYCKGDCPRA VGHRYGSPVH TMVQNIIYEK LDSSVPRPSC VPAKYSPLSV LTIEPDGSIA YKEYEDMIAT KCTCR
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
2661
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol