Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GRHPR Protein
A cDNA sequence encoding the GRHPR was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
103.00€ - 2583.00€
Especificaciones
Nombre GRHPR Protein
Tipo de producto Recombinant Protein
Protein Tag His
Especie del huésped E. coli
reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15909208 Ver documentos enQuireBio™
QP12050-1MG
1 mg 2583.00€
1 miligramo Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
25-11-2019
Añadir a la cesta
15919208 Ver documentos enQuireBio™
QP12050-25UG
25 μg 160.00€
25 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
25-11-2019
Añadir a la cesta
15929208 Ver documentos enQuireBio™
QP12050-5UG
5 μg 103.00€
5 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
25-11-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
GRHPR Protein
His
Human
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MRPVRLMKVF VTRRIPAEGR VALARAADCE VEQWDSDEPI PAKELERGVA GAHGLLCLLS DHVDKRILDA AGANLKVIST MSVGIDHLAL DEIKKRGIRV GYTPDVLTDT TAELAVSLLL TTCRRLPEAI EEVKNGGWTS WKPLWLCGYG LTQSTVGIIG LGRIGQAIAR RLKPFGVQRF LYTGRQPRPE EAAEFQAEFV STPELAAQSD FIVVACSLTP ATEGLCNKDF FQKMKETAVF INISRGDVVN QDDLYQALAS GKIAAAGLDV TSPEPLPTNH PLLTLKNCVI LPHIGSATHR TRNTMSLLAA NNLLAGLRGE PMPSELKL