Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GPX2 Protein
A cDNA sequence encoding the GPX2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1665.00€
Especificaciones
Nombre GPX2 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15999178
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12043-1UG
1 μg
137.00€
1 microgramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
15919188
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12043-5UG
5 μg
212.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
15909188
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12043-50UG
50 μg
1665.00€
50 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
GPX2 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The GPX2 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 7.5), 40% glycerol, 0.15M NaCl and 1mM DTT.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MAFIAKSFYD LSAISLDGEK VDFNTFRGRA VLIENVASLC GTTTRDFTQL NELQCRFPRR LVVLGFPCNQ FGHQENCQNE EILNSLKYVR PGGGYQPTFT LVQKCEVNGQ NEHPVFAYLK DKLPYPYDDP FSLMTDPKLI IWSPVRRSDV AWNFEKFLIG PEGEPFRRYS RTFPTINIEP DIKRLLKVAI
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.