Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GPT2 Protein
A cDNA sequence encoding the GPT2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1665.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 84706
Nombre GPT2 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Símbolo de gen GPT2
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15924538
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10654-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15914538
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10654-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15904538
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10654-100UG
100 μg
1665.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
84706
Research Use Only
GPT2
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMQRAAAL VRRGCGPRTP SSWGRSQSSA AAEASAVLKV RPERSRRERI LTLESMNPQV KAVEYAVRGP IVLKAGEIEL ELQRGIKKPF TEVIRANIGD AQAMGQQPIT FLRQVMALCT YPNLLDSPSF PEDAKKRARR ILQACGGNSL GSYSASQGVN CIREDVAAYI TRRDGGVPAD PDNIYLTTGA SDGISTILKI LVSGGGKSRT GVMIPIPQYP LYSAVISELD AIQVNYYLDE ENCWALNVNE LRRAVQEAKD HCDPKVLCII NPGNPTGQVQ SRKCIEDVIH FAWEEKLFLL ADEVYQDNVY SPDCRFHSFK KVLYEMGPEY SSNVELASFH STSKGYMGEC GYRGGYMEVI NLHPEIKGQL VKLLSVRLCP PVSGQAAMDI VVNPPVAGEE SFEQFSREKE SVLGNLAKKA KLTEDLFNQV PGIHCNPLQG AMYAFPRIFI PAKAVEAAQA HQMAPDMFYC MKLLEETGIC VVPGSGFGQR EGTYHFRMTI LPPVEKLKTV LQKVKDFHIN FLEKYA
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
GPT2 Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Specific activity is > 100units/mg, and is defined as the amount of enzyme that cleaves 1umole of L-Alanine to L-Glutamate per minute at pH 7.5 at 37C.
Human
His
The GPT2 solution (0.5 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 7.5), 30% glycerol, 2mM DTT, 0.2M NaCl.