Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GPNMB Protein
A cDNA sequence encoding the GPNMB was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre GPNMB Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15949178
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12041-HIS-HEK-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15929178
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12041-HIS-HEK-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15939178
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12041-HIS-HEK-1MG
1 mg
7875.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
GPNMB Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
Filtered (0.4microm) and lyophilized from 0.5 mg/ml in 0.05M phosphate buffer and 0.075M NaCl, pH 7.4.
Research Use Only
Recombinant Protein
Human (HEK293)
AKRFHDVLGN ERPSAYMREH NQLNGWSSDE NDWNEKLYPV WKRGDMRWKN SWKGGRVQAV LTSDSPALVG SNITFAVNLI FPRCQKEDAN GNIVYEKNCR NEAGLSADPY VYNWTAWSED SDGENGTGQS HHNVFPDGKP FPHHPGWRRW NFIYVFHTLG QYFQKLGRCS VRVSVNTANV TLGPQLMEVT VYRRHGRAYV PIAQVKDVYV VTDQIPVFVT MFQKNDRNSS DETFLKDLPI MFDVLIHDPS HFLNYSTINY KWSFGDNTGL FVSTNHTVNH TYVLNGTFSL NLTVKAAAPG PCPPPPPPPR PSKPTPSLAT TLKSYDSNTP GPAGDNPLEL SRIPDENCQI NRYGHFQATI TIVEGILEVN IIQMTDVLMP VPWPESSLID FVVTCQGSIP TEVCTIISDP TCEITQNTVC SPVDVDEMCL LTVRRTFNGS GTYCVNLTLG DDTSLALTST LISVP KLHHH HHHHHHH
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.