Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GPHA2 Protein
A cDNA sequence encoding the GPHA2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 6965.00€
Especificaciones
Nombre GPHA2 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15929168
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12038-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15909168
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12038-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15919168
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12038-1MG
1 mg
6965.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
GPHA2 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
GPHA2 filtered (0.4microm) and lyophilized from 0.5 mg/ml in 0.05M Acetate buffer pH 4.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MRGSHHHHHH GMAS QEAVIPG CHLHPFNVTV RSDRQGTCQG SHVAQACVGH CESSAFPSRY SVLVASGYRH NITSVSQCCT ISGLKKVKVQ LQCVGSRREE LEIFTARACQCDMCRLSRY
Greater than 95.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.