missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GP2 Protein
A cDNA sequence encoding the GP2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 6815.00€
Especificaciones
Nombre | GP2 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15919148
|
enQuireBio™
QP12031-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15999138
|
enQuireBio™
QP12031-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15909148
|
enQuireBio™
QP12031-1MG |
1 mg |
6815.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
GP2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
GP2 solution is supplied in 16mM HEPES buffer pH 7.5, 80mM NaCl and 20% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
MPHLMERMVG SGLLWLALVS CILTQASAVQ RGYGNPIEAS SYGLDLDCGA PGTPEAHVCF DPCQNYTLLD EPFRSTENSA GSQGCDKNMS GWYRFVGEGG VRMSETCVQV HRCQTDAPMW LNGTHPALGD GITNHTACAH WSGNCCFWKT EVLVKACPGG YHVYRLEGTP WCNLRYCTVP RDPSTVEDKC EKACRPEEEC LALNSTWGCF CRQDLNSSDV HSLQPQLDCG PREIKVKVDK CLLGGLGLGE EVIAYLRDPN CSSILQTEER NWVSVTSPVQ ASACRNILER NQTHAIYKNT LSLVNDFIIR DTILNINFQC AYPLDMKVSL QAALQPIVSS LNVSVDGNGE FIVRMALFQD QNYTNPYEGD AVELSVESVL YVGAILEQGD TSRFNLVLRN CYATPTEDKA DLVKYFIIRN SCSNQRDSTI HVEENGQSSE SRFSVQMFMF AGHYDLVFLH CEIHLCDSLN EQCQPSCSRS QVRSEVPAID LARVLDLGPI TRRGAQSPGV MNGTPSTAGF LVAWPMVLLT VLLAWLF | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |