Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GOT2 Protein
A cDNA sequence encoding the GOT2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre GOT2 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Actividad biológica Specific activity is > 60 units/mg, and is defined as the amount of enzyme that convert 1umole of ?-ketoglutarate to L-Glutamate per minute at pH 8.0 at 25C.
Tipo de producto Recombinant Protein
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15964528
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10652-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15944528
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10652-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15954528
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10652-1MG
1 mg
7875.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
GOT2 Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSSSWWTHV EMGPPDPILG VTEAFKRDTN SKKMNLGVGA YRDDNGKPYV LPSVRKAEAQ IAAKNLDKEY LPIGGLAEFC KASAELALGE NSEVLKSGRF VTVQTISGTG ALRIGASFLQ RFFKFSRDVF LPKPTWGNHT PIFRDAGMQL QGYRYYDPKT CGFDFTGAVE DISKIPEQSV LLLHACAHNP TGVDPRPEQW KEIATVVKKR NLFAFFDMAY QGFASGDGDK DAWAVRHFIE QGINVCLCQS YAKNMGLYGE RVGAFTMVCK DADEAKRVES QLKILIRPMY SNPPLNGARI AAAILNTPDL RKQWLQEVKV MADRIIGMRT QLVSNLKKEG STHNWQHITD QIGMFCFTGL KPEQVERLIK EFSIYMTKDG RISVAGVTSS NVGYLAHAIH QVTK
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Specific activity is > 60 units/mg, and is defined as the amount of enzyme that convert 1umole of ?-ketoglutarate to L-Glutamate per minute at pH 8.0 at 25C.
Human
His
The GOT2 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT.