Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GORASP2 Protein
A cDNA sequence encoding the GORASP2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre | GORASP2 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15989128
|
enQuireBio™
QP12026-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15979128
|
enQuireBio™
QP12026-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15969128
|
enQuireBio™
QP12026-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
GORASP2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The GORASP2 solution (1 mg/1ml) contains Phosphate buffered saline (pH 7.4). |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMGSSQSV EIPGGGTEGY HVLRVQENSP GHRAGLEPFF DFIVSINGSR LNKDNDTLKD LLKANVEKPV KMLIYSSKTL ELRETSVTPS NLWGGQGLLG VSIRFCSFDG ANENVWHVLE VESNSPAALA GLRPHSDYII GADTVMNESE DLFSLIETHE AKPLKLYVYN TDTDNCREVI ITPNSAWGGE GSLGCGIGYG YLHRIPTRPF EEGKKISLPG QMAGTPITPL KDGFTEVQLS SVNPPSLSPP GTTGIEQSLT GLSISSTPPA VSSVLSTGVP TVPLLPPQVN QSLTSVPPMN PATTLPGLMP LPAGLPNLPN LNLNLPAPHI MPGVGLPELV NPGLPPLPSM PPRNLPGIAP LPLPSEFLPS FPLVPESSSA ASSGELLSSL PPTSNAPSDP ATTTAKADAA SSLTVDVTPP TAKAPTTVED RVGDSTPVSE KPVSAAVDAN ASESP | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |