Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GNL3L Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) GNL3L, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001171748.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 54552 |
Nombre | GNL3L Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16022521
|
enQuireBio™
QP8075-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16042521
|
enQuireBio™
QP8075-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16032521
|
enQuireBio™
QP8075-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16052521
|
enQuireBio™
QP8075-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16062521
|
enQuireBio™
QP8075-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16072521
|
enQuireBio™
QP8075-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001171748.1 | |
GNL3L Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
54552 | |
Research Use Only | |
GNL3L | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MMKLRHKNKK PGEGSKGHKK ISWPYPQPAK QNGKKATSKV PSAPHFVHPN DHANREAELK KKWVEEMREK QQAAREQERQ KRRTIESYCQ DVLRRQEEFE HKEEVLQELN MFPQLDDEAT RKAYYKEFRK VVEYSDVILE VLDARDPLGC RCFQMEEAVL RAQGNKKLVL VLNKIDLVPK EVVEKWLDYL RNELPTVAFK ASTQHQVKNL NRCSVPVDQA SESLLKSKAC FGAENLMRVL GNYCRLGEVR THIRVGVVGL PNVGKSSLIN SLKRSRACSV GAVPGITKFM QEVYLDKFIR LLDAPGIVPG PNSEVGTILR NCVHVQKLAD PVTPVETILQ RCNLEEISNY YGVSGFQTTE HFLTAVAHRL GKKKKGGLYS QEQAAKAVLA DWVSGKISFY IPPPATHTLP THLSAEIVKE MTEVFDIEDT EQANEDTMEC LATGESDELL GDTDPLEMEI KLLHSPMTKI ADAIENKTTV YKIGDLTGYC TNPNRHQMGW AKRNVDHRPK SNSMVDVCSV DRRSVLQRIM ETDPLQQGQA LASALKNKKK MQKRADKIAS KLSDSMMSAL DLSGNADDGV GD | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |