Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GNL3L Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) GNL3L, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8075-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16032521
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001171748.1
GNL3L Protein
Research Use Only
GNL3L
Recombinant Protein
E. coli
MMKLRHKNKK PGEGSKGHKK ISWPYPQPAK QNGKKATSKV PSAPHFVHPN DHANREAELK KKWVEEMREK QQAAREQERQ KRRTIESYCQ DVLRRQEEFE HKEEVLQELN MFPQLDDEAT RKAYYKEFRK VVEYSDVILE VLDARDPLGC RCFQMEEAVL RAQGNKKLVL VLNKIDLVPK EVVEKWLDYL RNELPTVAFK ASTQHQVKNL NRCSVPVDQA SESLLKSKAC FGAENLMRVL GNYCRLGEVR THIRVGVVGL PNVGKSSLIN SLKRSRACSV GAVPGITKFM QEVYLDKFIR LLDAPGIVPG PNSEVGTILR NCVHVQKLAD PVTPVETILQ RCNLEEISNY YGVSGFQTTE HFLTAVAHRL GKKKKGGLYS QEQAAKAVLA DWVSGKISFY IPPPATHTLP THLSAEIVKE MTEVFDIEDT EQANEDTMEC LATGESDELL GDTDPLEMEI KLLHSPMTKI ADAIENKTTV YKIGDLTGYC TNPNRHQMGW AKRNVDHRPK SNSMVDVCSV DRRSVLQRIM ETDPLQQGQA LASALKNKKK MQKRADKIAS KLSDSMMSAL DLSGNADDGV GD
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
54552
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol