Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GNG12 Protein
A cDNA sequence encoding the GNG12 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre GNG12 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15939108
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12017-5UG
5 μg
137.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15929108
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12017-20UG
20 μg
212.00€
20 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15919108
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12017-1MG
1 mg
4090.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
GNG12 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
GNG12 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSSKTAS TNNIAQARRT VQQLRLEASI ERIKVSKASA DLMSYCEEHA RSDPLLIGIP TSENPFKDKK TC
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.