Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GNB1L Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) GNB1L, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8085-ec-100ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16062571
  • 762.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío: 12-08-2022
para ver el stock
Especificaciones
NP_443730.1
GNB1L Protein
100 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
54584
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
GNB1L
Recombinant Protein
E. coli
MTAPCPPPPP DPQFVLRGTQ SPVHALHFCE GAQAQGRPLL FSGSQSGLVH IWSLQTRRAV TTLDGHGGQC VTWLQTLPQG RQLLSQGRDL KLCLWDLAEG RSAVVDSVCL ESVGFCRSSI LAGGQPRWTL AVPGRGSDEV QILEMPSKTS VCALKPKADA KLGMPMCLRL WQADCSSRPL LLAGYEDGSV VLWDVSEQKV CSRIACHEEP VMDLDFDSQK ARGISGSAGK ALAVWSLDWQ QALQVRGTHE LTNPGIAEVT IRPDRKILAT AGWDHRIRVF HWRTMQPLAV LAFHSAAVQC VAFTADGLLA AGSKDQRISL WSLYPRA