Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GNAZ Protein
A cDNA sequence encoding the GNAZ was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre | GNAZ Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15989088
|
enQuireBio™
QP12012-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15979088
|
enQuireBio™
QP12012-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15969088
|
enQuireBio™
QP12012-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
GNAZ Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The GNAZ solution (1 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGCRQSSEEK EAARRSRRID RHLRSESQRQ RREIKLLLLG TSNSGKSTIV KQMKIIHSGG FNLEACKEYK PLIIYNAIDS LTRIIRALAA LRIDFHNPDR AYDAVQLFAL TGPAESKGEI TPELLGVMRR LWADPGAQAC FSRSSEYHLE DNAAYYLNDL ERIAAADYIP TVEDILRSRD MTTGIVENKF TFKELTFKMV DVGGQRSERK KWIHCFEGVT AIIFCVELSG YDLKLYEDNQ TSRMAESLRL FDSICNNNWF INTSLILFLN KKDLLAEKIR RIPLTICFPE YKGQNTYEEA AVYIQRQFED LNRNKETKEI YSHFTCATDT SNIQFVFDAV TDVIIQNNLK YIGLC | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |