Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GNAQ Protein
A cDNA sequence encoding the GNAQ was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre | GNAQ Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15959088
|
enQuireBio™
QP12011-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15949088
|
enQuireBio™
QP12011-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15939088
|
enQuireBio™
QP12011-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
GNAQ Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
GNAQ protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M UREA and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMTLESIM ACCLSEEAKE ARRINDEIER QLRRDKRDAR RELKLLLLGT GESGKSTFIK QMRIIHGSGY SDEDKRGFTK LVYQNIFTAM QAMIRAMDTL KIPYKYEHNK AHAQLVREVD VEKVSAFENP YVDAIKSLWN DPGIQECYDR RREYQLSDST KYYLNDLDRV ADPAYLPTQQ DVLRVRVPTT GIIEYPFDLQ SVIFRMVDVG GQRSERRKWI HCFENVTSIM FLVALSEYDQ VLVESDNENR MEESKALFRT IITYPWFQNS SVILFLNKKD LLEEKIMYSH LVDYFPEYDG PQRDAQAARE FILKMFVDLN PDSDKIIYSH FTCATDTENI RFVFAAVKDT ILQLNLKEYN LV | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |