Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GNA15 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) GNA15, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6100-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16060800
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_002059.3
GNA15 Protein
Research Use Only
GNA15
Recombinant Protein
E. coli
MARSLTWRCC PWCLTEDEKA AARVDQEINR ILLEQKKQDR GELKLLLLGP GESGKSTFIK QMRIIHGAGY SEEERKGFRP LVYQNIFVSM RAMIEAMERL QIPFSRPESK HHASLVMSQD PYKVTTFEKR YAAAMQWLWR DAGIRAYYER RREFHLLDSA VYYLSHLERI TEEGYVPTAQ DVLRSRMPTT GINEYCFSVQ KTNLRIVDVG GQKSERKKWI HCFENVIALI YLASLSEYDQ CLEENNQENR MKESLALFGT ILELPWFKST SVILFLNKTD ILEEKIPTSH LATYFPSFQG PKQDAEAAKR FILDMYTRMY TGCVDGPEGS KKGARSRRLF SHYTCATDTQ NIRKVFKDVR DSVLARYLDE INLL
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
2769
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-Trx
Tris-based buffer, 50% glycerol