missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GMNN Protein
A cDNA sequence encoding the GMNN was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4240.00€
Especificaciones
Nombre | GMNN Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15919078
|
enQuireBio™
QP12007-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15909078
|
enQuireBio™
QP12007-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15999068
|
enQuireBio™
QP12007-1MG |
1 mg |
4240.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Specifications
GMNN Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The protein solution contains 20mM Tris pH 8.0, 100mM NaCl and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MRGSHHHHHH GMASMTGGQQ MGRDLYDDDD KDRWGSMNPS MKQKQEEIKE NIKNSSVPRR TLKMIQPSAS GSLVGRENEL SAGLSKRKHR NDHLTSTTSS PGVIVPESSE NKNLGGVTQE SFDLMIKENP SSQYWKEVAE KRRKALYEAL KENEKLHKEI EQKDNEIARL KKENKELAEV AEHVQYMAEL IERLNGEPLD NFESLDNQEF DSEEETVEDS LVEDSEIGTC AEGTVSSSTD AKPCI | |
Greater than 95.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |