missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human GM2A Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) GM2A, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP8405-ec-50ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16054431

  • 253.00€ / 50 microgramos


Fecha estimada de envío
26-11-2019
Añadir a la cesta

Especificaciones

Especificaciones

NP_000396.2
GM2A Protein
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
2760
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
GM2A
Recombinant Protein
E. coli
SSFSWDNCDE GKDPAVIRSL TLEPDPIIVP GNVTLSVMGS TSVPLSSPLK VDLVLEKEVA GLWIKIPCTD YIGSCTFEHF CDVLDMLIPT GEPCPEPLRT YGLPCHCPFK EGTYSLPKSE FVVPDLELPS WLTTGNYRIE SVLSSSGKRL GCIKIAASLK GI
Videos
Documentos