Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GM-CSF / CSF2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) GM-CSF / CSF2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5876-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15928379
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_000749.2
GM-CSF / CSF2 Protein
Research Use Only
CSF2
Recombinant Protein
E. coli
APARSPSPST QPWEHVNAIQ EARRLLNLSR DTAAEMNETV EVISEMFDLQ EPTCLQTRLE LYKQGLRGSL TKLKGPLTMM ASHYKQHCPP TPETSCATQI ITFESFKENL KDFLLVIPFD CWEPVQE
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
1437
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol