missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human GM-CSF / CSF2 Protein

Recombinant Protein

2700.00€ - 4390.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_000749.2
ID de gen (Entrez) 1437
Nombre GM-CSF / CSF2 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15925749
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5231-500UG
500 μg
2700.00€
500 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15915749
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5231-1MG
1 mg
4390.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_000749.2
GM-CSF / CSF2 Protein
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Shows bioactivity at a concentration of 200 pg/mL in the TF-1 cell proliferation assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 5 x 10^6 units/mg.
Human
Untagged
10 mM sodium phosphate,pH 7.5
1437
Research Use Only
CSF2
Recombinant Protein
E. coli
MAPARSPSPS TQPWEHVNAI QEARRLLNLS RDTAAEMNET VEVISEMFDL QEPTCLQTRL ELYKQGLRGS LTKLKGPLTM MASHYKQHCP PTPETSCATQ IITFESFKEN LKDFLLVIPF DCWEPVQE
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications