Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GM-CSF / CSF2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) GM-CSF / CSF2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5876-ye-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15928389
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
Especificaciones
NP_000749.2
GM-CSF / CSF2 Protein
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
1437
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
CSF2
Recombinant Protein
Yeast
APARSPSPST QPWEHVNAIQ EARRLLNLSR DTAAEMNETV EVISEMFDLQ EPTCLQTRLE LYKQGLRGSL TKLKGPLTMM ASHYKQHCPP TPETSCATQI ITFESFKENL KDFLLVIPFD CWEPVQE