Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Glycophorin A / CD235a Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Glycophorin A / CD235a, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6135-ec-100ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16051060
  • 530.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
NP_001295119.1
Glycophorin A / CD235a Protein
Research Use Only
GYPA
Recombinant Protein
E. coli
SSTTGVAMHT STSSSVTKSY ISSQTNDTHK RDTYAATPRA HEVSEISVRT VYPPEEETGE RVQLAHHFSE PE
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
2993
100 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol