Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Glycophorin A / CD235a Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Glycophorin A / CD235a, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00€ - 2155.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001295119.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 2993 |
Nombre | Glycophorin A / CD235a Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16011070
|
enQuireBio™
QP6135-YE-100UG |
100 μg |
645.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16061070
|
enQuireBio™
QP6135-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16021070
|
enQuireBio™
QP6135-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16041070
|
enQuireBio™
QP6135-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16051070
|
enQuireBio™
QP6135-YE-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16031070
|
enQuireBio™
QP6135-YE-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Spezifikation
NP_001295119.1 | |
Glycophorin A / CD235a Protein | |
Not determined. | |
Extracellular Domain | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
2993 | |
Research Use Only | |
GYPA | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
SSTTGVAMHT STSSSVTKSY ISSQTNDTHK RDTYAATPRA HEVSEISVRT VYPPEEETGE RVQLAHHFSE PE | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |