Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Glycogen phosphorylase, brain form Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Glycogen phosphorylase, brain form, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8681-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16055931
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_002853.2
Glycogen phosphorylase, brain form Protein
Research Use Only
PYGB
Recombinant Protein
E. coli
TDSEKRKQIS VRGLAGLGDV AEVRKSFNRH LHFTLVKDRN VATPRDYFFA LAHTVRDHLV GRWIRTQQHY YERDPKRIYY LSLEFYMGRT LQNTMVNLGL QNACDEAIYQ LGLDLEELEE IEEDAGLGNG GLGRLAACFL DSMATLGLAA YGYGIRYEFG IFNQKIVNGW QVEEADDWLR YGNPWEKARP EYMLPVHFYG RVEHTPDGVK WLDTQVVLAM PYDTPVPGYK NNTVNTMRLW SAKAPNDFKL QDFNVGDYIE AVLDRNLAEN ISRVLYPNDN FFEGKELRLK QEYFVVAATL QDIIRRFKSS KFGCRDPVRT CFETFPDKVA IQLNDTHPAL SIPELMRILV DVEKVDWDKA WEITKKTCAY TNHTVLPEAL ERWPVSMFEK LLPRHLEIIY AINQRHLDHV AALFPGDVDR LRRMSVIEEG DCKRINMAHL CVIGSHAVNG VARIHSEIVK QSVFKDFYEL EPEKFQNKTN GITPRRWLLL CNPGLADTIV EKIGEEFLTD LSQLKKLLPL VSDEVFIRDV AKVKQENKLK FSAFLEKEYK VKINPSSMFD VHVKRIHEYK RQLLNCLHVV TLYNRIKRDP AKAFVPRTVM IGGKAAPGYH MAKLIIKLVT SIGDVVNHDP VVGDRLKVIF LENYRVSLAE KVIPAADLSQ QISTAGTEAS GTGNMKFMLN GALTIGTMDG ANVEMAEEAG AENLFIFGLR VEDVEALDRK GYNAREYYDH LPELKQAVDQ ISSGFFSPKE PDCFKDIVNM LMHHDRFKVF ADYEAYMQCQ AQVDQLYRNP KEWTKKVIRN IACSGKFSSD RTITEYAREI WGVEPSDLQI PPPNIPRD
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
5834
10 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol