Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Glycogen phosphorylase, brain form Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Glycogen phosphorylase, brain form, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_002853.2
ID de gen (Entrez) 5834
Nombre Glycogen phosphorylase, brain form Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16045931
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8681-EC-100UG
100 μg
530.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16065931
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8681-EC-1MG
1 mg
2385.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16055931
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8681-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16075931
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8681-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16085931
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8681-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16095931
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8681-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_002853.2
Glycogen phosphorylase, brain form Protein
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
5834
Research Use Only
PYGB
Recombinant Protein
E. coli
TDSEKRKQIS VRGLAGLGDV AEVRKSFNRH LHFTLVKDRN VATPRDYFFA LAHTVRDHLV GRWIRTQQHY YERDPKRIYY LSLEFYMGRT LQNTMVNLGL QNACDEAIYQ LGLDLEELEE IEEDAGLGNG GLGRLAACFL DSMATLGLAA YGYGIRYEFG IFNQKIVNGW QVEEADDWLR YGNPWEKARP EYMLPVHFYG RVEHTPDGVK WLDTQVVLAM PYDTPVPGYK NNTVNTMRLW SAKAPNDFKL QDFNVGDYIE AVLDRNLAEN ISRVLYPNDN FFEGKELRLK QEYFVVAATL QDIIRRFKSS KFGCRDPVRT CFETFPDKVA IQLNDTHPAL SIPELMRILV DVEKVDWDKA WEITKKTCAY TNHTVLPEAL ERWPVSMFEK LLPRHLEIIY AINQRHLDHV AALFPGDVDR LRRMSVIEEG DCKRINMAHL CVIGSHAVNG VARIHSEIVK QSVFKDFYEL EPEKFQNKTN GITPRRWLLL CNPGLADTIV EKIGEEFLTD LSQLKKLLPL VSDEVFIRDV AKVKQENKLK FSAFLEKEYK VKINPSSMFD VHVKRIHEYK RQLLNCLHVV TLYNRIKRDP AKAFVPRTVM IGGKAAPGYH MAKLIIKLVT SIGDVVNHDP VVGDRLKVIF LENYRVSLAE KVIPAADLSQ QISTAGTEAS GTGNMKFMLN GALTIGTMDG ANVEMAEEAG AENLFIFGLR VEDVEALDRK GYNAREYYDH LPELKQAVDQ ISSGFFSPKE PDCFKDIVNM LMHHDRFKVF ADYEAYMQCQ AQVDQLYRNP KEWTKKVIRN IACSGKFSSD RTITEYAREI WGVEPSDLQI PPPNIPRD
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.