Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Glutathione S-transferase kappa 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Glutathione S-transferase kappa 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6125-ec-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16050990
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001137151.1
Glutathione S-transferase kappa 1 Protein
Research Use Only
GSTK1
Recombinant Protein
E. coli
GPLPRTVELF YDVLSPYSWL GFEILCRYQN IWNINLQLRP SLITGIMKDS GNKPPGLLPR KGLYMANDLK LLRHHLQIPI HFPKDFLSVM LEKGSLSAMR FLTAVNLEHP EMLEKASREL WMRVWSRNED ITEPQSILAA AEKAGMSAEQ AQGLLEKIAT PKVKNQLKET TEAACRYGAF GLPITVAHVD GQTHMLFGSD RMELLAHLLG EKWMGPIPPA VNARL
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
373156
1 mg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol