Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Glutathione S-transferase A2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Glutathione S-transferase A2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6123-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16050980
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_000837.3
Glutathione S-transferase A2 Protein
Research Use Only
GSTA2
Recombinant Protein
E. coli
MAEKPKLHYS NIRGRMESIR WLLAAAGVEF EEKFIKSAED LDKLRNDGYL MFQQVPMVEI DGMKLVQTRA ILNYIASKYN LYGKDIKEKA LIDMYIEGIA DLGEMILLLP FTQPEEQDAK LALIQEKTKN RYFPAFEKVL KSHGQDYLVG NKLSRADIHL VELLYYVEEL DSSLISSFPL LKALKTRISN LPTVKKFLQP GSPRKPPMDE KSLEESRKIF RF
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
2939
500 μg
Not determined.
Full Length of BC002895
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol