Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Glutaredoxin-3 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Glutaredoxin-3, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_001186797.1
ID de gen (Entrez) 10539
Nombre Glutaredoxin-3 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16010770
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6094-EC-100UG
100 μg
530.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16030770
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6094-EC-1MG
1 mg
2385.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16020770
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6094-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16040770
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6094-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16050770
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6094-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16060770
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6094-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_001186797.1
Glutaredoxin-3 Protein
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
10539
Research Use Only
GLRX3
Recombinant Protein
E. coli
AAGAAEAAVA AVEEVGSAGQ FEELLRLKAK SLLVVHFWAP WAPQCAQMNE VMAELAKELP QVSFVKLEAE GVPEVSEKYE ISSVPTFLFF KNSQKIDRLD GAHAPELTKK VQRHASSGSF LPSANEHLKE DLNLRLKKLT HAAPCMLFMK GTPQEPRCGF SKQMVEILHK HNIQFSSFDI FSDEEVRQGL KAYSSWPTYP QLYVSGELIG GLDIIKELEA SEELDTICPK APKLEERLKV LTNKASVMLF MKGNKQEAKC GFSKQILEIL NSTGVEYETF DILEDEEVRQ GLKAYSNWPT YPQLYVKGEL VGGLDIVKEL KENGELLPIL RGEN
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.