Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Glutaredoxin-2, mitochondrial Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Glutaredoxin-2, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001230328.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 51022 |
Nombre | Glutaredoxin-2, mitochondrial Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16052941
|
enQuireBio™
QP8154-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16072941
|
enQuireBio™
QP8154-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16062941
|
enQuireBio™
QP8154-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16082941
|
enQuireBio™
QP8154-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16092941
|
enQuireBio™
QP8154-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16002951
|
enQuireBio™
QP8154-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001230328.1 | |
Glutaredoxin-2, mitochondrial Protein | |
Not determined. | |
Full Length of BC028113 | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
51022 | |
Research Use Only | |
GLRX2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MESNTSSSLE NLATAPVNQI QETISDNCVV IFSKTSCSYC TMAKKLFHDM NVNYKVVELD LLEYGNQFQD ALYKMTGERT VPRIFVNGTF IGGATDTHRL HKEGKLLPLV HQCYLKKSKR KEFQ | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |