Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Glucosamine-6-phosphate isomerase 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Glucosamine-6-phosphate isomerase 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6104-ec-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16030830
  • 2385.00€ / 1 miligramo
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
NP_005462.1
Glucosamine-6-phosphate isomerase 1 Protein
Research Use Only
GNPDA1
Recombinant Protein
E. coli
MKLIILEHYS QASEWAAKYI RNRIIQFNPG PEKYFTLGLP TGSTPLGCYK KLIEYYKNGD LSFKYVKTFN MDEYVGLPRD HPESYHSFMW NNFFKHIDIH PENTHILDGN AVDLQAECDA FEEKIKAAGG IELFVGGIGP DGHIAFNEPG SSLVSRTRVK TLAMDTILAN ARFFDGELTK VPTMALTVGV GTVMDAREVM ILITGAHKAF ALYKAIEEGV NHMWTVSAFQ QHPRTVFVCD EDATLELKVK TVKYFKGLML VHNKLVDPLY SIKEKETEKS QSSKKPYSD
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
10007
1 mg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol