Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GLT8D2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) GLT8D2, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001303896.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 83468 |
Nombre | GLT8D2 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16030780
|
enQuireBio™
QP6097-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16050780
|
enQuireBio™
QP6097-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16040780
|
enQuireBio™
QP6097-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16060780
|
enQuireBio™
QP6097-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16070780
|
enQuireBio™
QP6097-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16080780
|
enQuireBio™
QP6097-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001303896.1 | |
GLT8D2 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
83468 | |
Research Use Only | |
GLT8D2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
KKVHKGTVPK NDADDESETP EELEEEIPVV ICAAAGRMGA TMAAINSIYS NTDANILFYV VGLRNTLTRI RKWIEHSKLR EINFKIVEFN PMVLKGKIRP DSSRPELLQP LNFVRFYLPL LIHQHEKVIY LDDDVIVQGD IQELYDTTLA LGHAAAFSDD CDLPSAQDIN RLVGLQNTYM GYLDYRKKAI KDLGISPSTC SFNPGVIVAN MTEWKHQRIT KQLEKWMQKN VEENLYSSSL GGGVATSPML IVFHGKYSTI NPLWHIRHLG WNPDARYSEH FLQEAKLLHW NGRHKPWDFP SVHNDLWESW FVPDPAGIFK LNHHS | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |