Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GLOD4 Protein
A cDNA sequence encoding the GLOD4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre | GLOD4 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15949018
|
enQuireBio™
QP11988-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15939018
|
enQuireBio™
QP11988-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15929018
|
enQuireBio™
QP11988-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
GLOD4 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The GLOD4 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 0.1M NaCl and 20% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MAARRALHFV FKVGNRFQTA RFYRDVLGMK VLRHEEFEEG CKAACNGPYD GKWSKTMVGF GPEDDHFVAE LTYNYGVGDY KLGNDFMGIT LASSQAVSNA RKLEWPLTEV AEGVFETEAP GGYKFYLQNR SLPQSDPVLK VTLAVSDLQK SLNYWCNLLG MKIYEKDEEK QRALLGYADN QCKLELQGVK GGVDHAAAFG RIAFSCPQKE LPDLEDLMKR ENQKILTPLV SLDTPGKATV QVVILADPDG HEICFVGDEA FRELSKMDPE GSKLLDDAMA ADKSDEWFAK HNKPKASG | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |