Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GKN1 Protein
A cDNA sequence encoding the GKN1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 56287
Nombre GKN1 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen GKN1
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15928988
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11977-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15918988
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11977-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15908988
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11977-100UG
100 μg
1815.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
56287
Research Use Only
GKN1
Human
His
The GKN1 solution (0.25 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.1M NaCl, 1mM DTT and 10% glycerol.
GKN1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSH MLAYSS VHCFREDKMK FTIVFAGLLG VFLAPALANY NINVNDDNNN AGSGQQSVSV NNEHNVANVD NNNGWDSWNS IWDYGNGFAA TRLFQKKTCI VHKMNKEVMP SIQSLDALVK EKKLQGKGPG GPPPKGLMYS VNPNKVDDLS KFGKNIANMC RGIPTYMAEE MQEASLFFYS GTCYTTSVLW IVDISFCGDT VEN
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.